Få mere at vide
alpha-D-Glucose 1,6-Bisphosphate Potassium Salt (>70%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-D-Glucose 1,6-Bisphosphate Potassium Salt |
| CAS | 91183-87-8 |
| Molekylær formel | C6 H10 O12 P2 . 4 K . H2 O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | alpha-D-Glucopyranose 1,6-Bis(dihydrogen phosphate) Potassium, alpha-D-Glucose 1,6-Diphosphate Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O12P2.4K.H2O/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;;/m1...../s1 |
| SMIL | O.[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)([O-])[O-])O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@@H]1O |
| IUPAC navn | tetrapotassium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(phosphonatooxymethyl)oxan-2-yl] phosphate;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.49 |
| Formel vægt | 509.8301 |