Få mere at vide
Alpha-D-Glucosamine Pentaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-D-Glucosamine Pentaacetate |
| CAS | 7784-54-5 |
| Molekylær formel | C16H23NO10 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranose, N-Acetyl-alpha-D-glucosamine Tetraacetate, NSC 231931 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4,6-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.35 |
| Formel vægt | 389.1322 |