Få mere at vide
Alpha-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Tribenzoate 1-Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Tribenzoate 1-Methanesulfonate |
| CAS | 503599-28-8 |
| Molekylær formel | C29H26O12S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranuronic acid, methyl ester, 2,3,4-tribenzoate 1-methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26O12S/c1-36-28(33)23-21(37-25(30)18-12-6-3-7-13-18)22(38-26(31)19-14-8-4-9-15-19)24(29(40-23)41-42(2,34)35)39-27(32)20-16-10-5-11-17-20/h3-17,21-24,29H,1-2H3/t21-,22-,23-,24+,29+/m0/s1 |
| SMIL | O(C(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H]2[C@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C(OC)=O)O[C@H](OS(C)(=O)=O)[C@@H]2OC(=O)C4=CC=CC=C4 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(methoxycarbonyl)-6-((methylsulfonyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tribenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 598.57 |
| Formel vægt | 598.11 |