missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Tribenzoate 1-Methanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30408045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408045 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG45022025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale a-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Tribenzoate 1-Methanesulfonate
CAS 503599-28-8
Molekylær formel C29H26O12S
Mængde 25 mg
Synonym α-D-Glucopyranuronic acid, methyl ester, 2,3,4-tribenzoate 1-methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C29H26O12S/c1-36-28(33)23-21(37-25(30)18-12-6-3-7-13-18)22(38-26(31)19-14-8-4-9-15-19)24(29(40-23)41-42(2,34)35)39-27(32)20-16-10-5-11-17-20/h3-17,21-24,29H,1-2H3/t21-,22-,23-,24+,29+/m0/s1
SMIL O(C(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H]2[C@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H](C(OC)=O)O[C@H](OS(C)(=O)=O)[C@@H]2OC(=O)C4=CC=CC=C4
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(methoxycarbonyl)-6-((methylsulfonyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tribenzoate
Molekylvægt (g/mol) 598.57
Formel vægt 598.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.