Få mere at vide
Alfa-D-glukoheptonsyre natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-D-Glucoheptonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 10094-62-9 |
| Molekylær formel | C7H13NaO8 . 2(H2O) |
| Mængde | 150 g |
| Synonym | D-Glycero-D-gulo-Heptonic Acid, Monosodium Salt, Dihydrate, D-α-Glucoheptonic Acid, Sodium Salt, Dihydrate, Sodium D-glycero-D-gulo-heptonate Dihydrate, Sodium D-α-Glucoheptonate Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O8.Na.2H2O/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1 |
| SMIL | O.O.[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoat; dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.19 |
| Formel vægt | 284.0719 |