Få mere at vide
Alfa-D-glukoheptonsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30392995
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30392995 100 g
1 options
Artikelnummer. 30392995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG450165100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alpha-D-Glucoheptonic Acid Sodium Salt
CAS 10094-62-9
Molekylær formel C7H13NaO8 . 2(H2O)
Mængde 100 g
Synonym D-Glycero-D-gulo-Heptonic Acid, Monosodium Salt, Dihydrate, D-α-Glucoheptonic Acid, Sodium Salt, Dihydrate, Sodium D-glycero-D-gulo-heptonate Dihydrate, Sodium D-α-Glucoheptonate Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C7H14O8.Na.2H2O/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
SMIL O.O.[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoat; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 284.19
Formel vægt 284.0719