Få mere at vide
alpha-D-Galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-D-Galactose |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1 |
| Formel vægt | 180.0634 |