Få mere at vide
alfa-D-Galaktose pentaacetat
Artikelnummer. 15497689
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497689 5 g 5g
15407699 25 g 25g
15417699 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66366.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 4163-59-1 | C16H22O11 | 390,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4163-59-1
Molekylær formel C16H22O11
Molekylvægt (g/mol) 390.34
MDL nummer MFCD00064081
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-d-galactose pentaacetate, a-d-galactose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose penta-acetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactopyranose, alpha-d-galactose-pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose 1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactose, penta-o-acetyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 6432426
ChEBI CHEBI:63145
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-D-Galactose pentaacetate
Smeltepunkt 143 °C til 144 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol ved cirka 50 mg/ml
Formel vægt 390.34
Fysisk form Pulver