missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-D-Galactopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-D-Galactopyranose 1,2-(Methyl Orthoacetate) |
| CAS | 138196-19-7 |
| Molekylær formel | C9 H16 O7 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O7/c1-9(13-2)15-7-6(12)5(11)4(3-10)14-8(7)16-9/h4-8,10-12H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6+,7-,8-,9?/m1/s1 |
| SMIL | COC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aR,5R,6R,7S,7aR)-5-(hydroxymethyl)-2-methoxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-6,7-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.22 |
| Formel vægt | 236.0896 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?