Få mere at vide
alpha-Cypermethrin (Racemic Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cypermethrin |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-Cypermethrin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 415.0742 |
| Procent renhed | >95% |