Få mere at vide
alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11327415
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327415 50 g 50g
11317415 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05350.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3893-23-0 | C14H17N | 199.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3893-23-0
Molekylær formel C14H17N
Molekylvægt (g/mol) 199.30
MDL nummer MFCD00019362
InChI nøgle IZSWBXTYTALSOZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclohexylphenylacetonitrile, cyclohexyl phenyl acetonitrile, alpha-cyclohexylphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, .alpha.-cyclohexyl, 2-cyclohexyl-2-phenylethanenitrile, acmc-20alcf, cyclohexyl-phenylacetonitrile, alpha-phenylcyclohexaneacetonitrile, 2-cyclohexyl-2-phenyl-acetonitrile, .alpha.-cyclohexylphenylacetonitrile
PubChem CID 95302
IUPAC navn 2-cyclohexyl-2-phenylacetonitril
SMIL N#CC(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Kogepunkt 137°C to 140°C (3 mmHg)
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2051115
Formel vægt 199.3
Procent renhed 98%