missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-Cyclogeranonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cyclogeranonitrile |
| CAS | 57524-13-7 |
| Molekylær formel | C10H15N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h5,9H,4,6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1=CCCC(C)(C)C1C#N |
| IUPAC navn | 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vægt | 149.1204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?