Få mere at vide
alfa-Cyclodextrin, 97+%
Artikelnummer. 15463419
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463419 100 g 100g
15443419 5 g 5g
15453419 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60687.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Nyttig til selektiv udfældning af enantiomere, positions- eller strukturelle isomerer | CAS: 10016-20-3 | C36H60O30 | 972,846 g/mol
Nyttig til selektiv præcipitation af enantiomere, positionelle eller strukturelle isomererα -Cyclodextrin bruges som en fiberingrediens, et lugt- eller smagsmaskeringsmiddel. Det er også nyttigt til emulgeringsapplikationer. Det bruges også som piskefiber og emulgerende fiber. Det finder anvendelse i medicinske, sundheds- og mad- og drikkevareapplikationer. Det bruges også til at sænke blodets lavdensitetslipoproteinkolesterolniveauer og sænke blodtriglyceridniveauet. Det spiller en væsentlig rolle i fedtfrie eller fedtholdige dessertsammensætninger og anvendes også til reduktion eller erstatning af æggehvide i konfekture- og bageriapplikationer. Yderligere virker det som en supramolekylær bærer, kompleksdannende middel og kontrolleret lægemiddelfrigivelse. Ud over dette bruges det til at øge insulin- og leptinfølsomheden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand ved 1
% (vægt/volumen)
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10016-20-3
Molekylær formel C36H60O30
Molekylvægt (g/mol) 972.846
MDL nummer MFCD00078207
InChI nøgle HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
SMIL C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Cyclodextrin
Farve Hvid
Mængde 100 g
Merck Index 14,2718
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand med 1% (u/ventil)
Optisk rotation +136° (c=10 i vand)
Formel vægt 972.84
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver