Få mere at vide
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermal Cycler
Artikelnummer. p-7184902
Volumen:
Dobbelt 384-brønds, Dobbelt 96-brønds kapacitet
Enkelt 384-brønd, tredobbelt 96-brønds kapacitet
Quad 384-brønds kapacitet
Tredobbelt 384-brønds, enkelt 96-brønds kapacitet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15569164
Brand: PCRmax 9394510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermal Cycler har fire uafhængigt kontrollerede blokke til forenklet temperatur- og rumoptimering
  • Disse kompakte termiske cyklere leverer reproducerbare resultater hvert løb - med lidt eller ingen behov for træning
  • Funktionerne inkluderer en tydelig responsiv berøringsskærm, sikker brugerspecifik programmering, justerbart opvarmet låg og aktiv prøvekøling for skarpere forstærkning
  • En Program Wizard genererer en sekvensspecifik protokol på få sekunder - en hurtig måde at optimere nye analyser på
  • Enheder beholder også cirka 1000 rapporter til gennemgang på et senere tidspunkt og kører på en intuitiv HD Android™ tablet interface
  • Gem personlige indstillinger til en USB køre; log ind er så simpelt som at indsætte din USB drev, ingen adgangskode nødvendig
  • Fire-blok-systemerne fylder mindre end to eller fire enkelt-blok-enheder og koster mindre end at købe flere enheder
  • Styr hver blok separat for øget alsidighed og brug af mere end én person ad gangen, eller kør på det samme program for at øge gennemløbet
  • Hver blok har også sit eget uafhængige opvarmede låg - ingen afbrydelse af analyser, der kører ved forskellige indstillinger
Tekniske data
Termisk nøjagtighed 50 °C:± 0,25 °C
Temperaturområde (metrisk) 10 til 100 °C
Dimensioner 33 x 70 x 53.5 cm
Volumen Enkelt 384-brønd, tredobbelt 96-brønds kapacitet
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Produkttype Termocykler
Brugergrænseflade HD Android™ Tablet
Gradientområde 1° til 29 °C
Opvarmet låg Ja, 35° til 115 °C
Hukommelse ≤1000 programmer
Blokkonfigurationer 4 blokke
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.