Få mere at vide
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermal Cycler
Artikelnummer. 15569164
Skift visning
Volumen:
Dobbelt 384-brønds, Dobbelt 96-brønds kapacitet
Enkelt 384-brønd, tredobbelt 96-brønds kapacitet
Quad 384-brønds kapacitet
Tredobbelt 384-brønds, enkelt 96-brønds kapacitet
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
15569164 Enkelt 384-brønd, tredobbelt 96-brønds kapacitet Hver
15522895 Dobbelt 384-brønds, Dobbelt 96-brønds kapacitet Hver
15512895 Tredobbelt 384-brønds, enkelt 96-brønds kapacitet Hver
15532895 Quad 384-brønds kapacitet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15569164 Leverandør PCRmax Leverandørnr. 9394510
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermal Cycler har fire uafhængigt kontrollerede blokke til forenklet temperatur- og rumoptimering
  • Disse kompakte termiske cyklere leverer reproducerbare resultater hvert løb - med lidt eller ingen behov for træning
  • Funktionerne inkluderer en tydelig responsiv berøringsskærm, sikker brugerspecifik programmering, justerbart opvarmet låg og aktiv prøvekøling for skarpere forstærkning
  • En Program Wizard genererer en sekvensspecifik protokol på få sekunder - en hurtig måde at optimere nye analyser på
  • Enheder beholder også cirka 1000 rapporter til gennemgang på et senere tidspunkt og kører på en intuitiv HD Android™ tablet interface
  • Gem personlige indstillinger til en USB køre; log ind er så simpelt som at indsætte din USB drev, ingen adgangskode nødvendig
  • Fire-blok-systemerne fylder mindre end to eller fire enkelt-blok-enheder og koster mindre end at købe flere enheder
  • Styr hver blok separat for øget alsidighed og brug af mere end én person ad gangen, eller kør på det samme program for at øge gennemløbet
  • Hver blok har også sit eget uafhængige opvarmede låg - ingen afbrydelse af analyser, der kører ved forskellige indstillinger
Tekniske data
Termisk nøjagtighed 50 °C:± 0,25 °C
Temperaturområde (metrisk) 10 til 100 °C
Dimensioner 33 x 70 x 53.5 cm
Volumen Enkelt 384-brønd, tredobbelt 96-brønds kapacitet
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Produkttype Termocykler
Brugergrænseflade HD Android™ Tablet
Gradientområde 1° til 29 °C
Opvarmet låg Ja, 35° til 115 °C
Hukommelse ≤1000 programmer
Blokkonfigurationer 4 blokke