Få mere at vide
PCRmax Alpha Cycler 4 Thermal Cycler
Volumen:
Dobbelt 384-brønds, Dobbelt 96-brønds kapacitet
Enkelt 384-brønd, tredobbelt 96-brønds kapacitet
Quad 384-brønds kapacitet
Tredobbelt 384-brønds, enkelt 96-brønds kapacitet
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Disse kompakte termiske cyklere leverer reproducerbare resultater hvert løb - med lidt eller ingen behov for træning
- Funktionerne inkluderer en tydelig responsiv berøringsskærm, sikker brugerspecifik programmering, justerbart opvarmet låg og aktiv prøvekøling for skarpere forstærkning
- En Program Wizard genererer en sekvensspecifik protokol på få sekunder - en hurtig måde at optimere nye analyser på
- Enheder beholder også cirka 1000 rapporter til gennemgang på et senere tidspunkt og kører på en intuitiv HD Android™ tablet interface
- Gem personlige indstillinger til en USB køre; log ind er så simpelt som at indsætte din USB drev, ingen adgangskode nødvendig
- Fire-blok-systemerne fylder mindre end to eller fire enkelt-blok-enheder og koster mindre end at købe flere enheder
- Styr hver blok separat for øget alsidighed og brug af mere end én person ad gangen, eller kør på det samme program for at øge gennemløbet
- Hver blok har også sit eget uafhængige opvarmede låg - ingen afbrydelse af analyser, der kører ved forskellige indstillinger
Specifications
Specifications
| Termisk nøjagtighed | 50 °C:± 0,25 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 til 100 °C |
| Dimensioner | 33 x 70 x 53.5 cm |
| Volumen | Tredobbelt 384-brønds, enkelt 96-brønds kapacitet |
| Elektriske krav | 100 til 240 VAC |
| Produkttype | Termocykler |
| Brugergrænseflade | HD Android™ Tablet |
| Gradientområde | 1° til 29 °C |
| Opvarmet låg | Ja, 35° til 115 °C |
| Hukommelse | ≤1000 programmer |
| Show More |