Få mere at vide
PCRmax™ Alpha Cycler 2 PCR Machine
Blokkonfigurationer:
Dobbelt 384-brønd
Dobbelt 96-brønd
Dobbeltblokke (1 x 96-brønd og 1 x 384-brønd)
Gradientområde:
Op til 19 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stor og følsom HD-berøringsskærm: virker med handsker på.
- Aktiv prøvekøling - for skarpere amplificering og minimal uspecifik amplificering
- Program Wizard - giver dig mulighed for at generere en protokol, der er specifik for din primersekvens, skabelonkilde og amplikonlængde på få sekunder
- Alpha Track App og QRR-rapportering – Spor fremskridt for enhver PCR-kørsel og systemets tilstand eksternt
- Gradient Capability - muliggør forenklet temperaturoptimering, uanset hvilken blok der er valgt
- 96-/384-brøndsformater - fleksibilitet til enhver skala og brugerbehov
- USB-forbindelse og login - Log ind på systemet og få enhver enhed til at indlæse dine standardindstillinger ved blot at indsætte dit USB-drev
- Blokmuligheder: 96- eller 384-brønds format eller en kombination af begge.
- Maks. gradientområde: op til 29°C
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | ± 0,25 °C (ved 55 °C) |
| Termisk ensartethed | ± 0,3 °C (ved 55 °C) |
| Dimensioner | 430 x 260 x 200 mm |
| Spænding | 110 til 240 V |
| Produkttype | Termocykler |
| garanti | 2 år |
| Termisk rækkevidde | 10 °C til 100 °C (4 °C sidste holdetemperatur) |
| Til brug med (applikation) | PCR, kloning, termisk cykling, NGS, Sanger-sekventering |
| Frekvens | 50-60 Hz |
| Brugergrænseflade | Android-drevet 10 tommer tablet-grænseflade |
| Vis mere |