Få mere at vide
PCRmax™ Alpha Cycler 2 PCR Machine
Artikelnummer. 15670245
Skift visning
Blokkonfigurationer:
Dobbelt 384-brønd
Dobbelt 96-brønd
Dobbeltblokke (1 x 96-brønd og 1 x 384-brønd)
Gradientområde:
Op til 19 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Blokkonfigurationer Gradientområde unitSize
15670245 Dobbeltblokke (1 x 96-brønd og 1 x 384-brønd) Op til 19 °C Hver
15680245 Dobbelt 384-brønd Op til 19 °C Hver
15690245 Dobbelt 96-brønd Op til 19 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15670245 Leverandør PCRmax Leverandørnr. 9394520
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det dobbelte uafhængige bloksystem i Alpha Cycler 2 (AC-2) giver flere brugere mulighed for at køre forskellige protokoller samtidigt uden at have brug for flere enheder. Ideel til miljøer med flere brugere eller til opskalering af gennemløb.
  • Stor og følsom HD-berøringsskærm: virker med handsker på.
  • Aktiv prøvekøling - for skarpere amplificering og minimal uspecifik amplificering
  • Program Wizard - giver dig mulighed for at generere en protokol, der er specifik for din primersekvens, skabelonkilde og amplikonlængde på få sekunder
  • Alpha Track App og QRR-rapportering – Spor fremskridtene for enhver PCR-kørsel og systemets tilstand eksternt
  • Gradient Capability - muliggør forenklet temperaturoptimering, uanset hvilken blok der er valgt
  • 96-/384-brøndsformater - fleksibilitet til enhver skala og brugerbehov
  • USB-forbindelse og login - Log ind på systemet og få enhver enhed til at indlæse dine standardindstillinger ved blot at indsætte dit USB-drev
  • Blokmuligheder: 96- eller 384-brønds format eller en kombination af begge.
  • Maks. gradientområde: op til 29°C
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ± 0,25 °C (ved 55 °C)
Termisk ensartethed ± 0,3 °C (ved 55 °C)
Dimensioner 430 x 260 x 200 mm
Spænding 110 til 240 V
Produkttype Termocykler
garanti 2 år
Termisk rækkevidde 10 °C til 100 °C (4 °C sidste holdetemperatur)
Til brug med (applikation) PCR, kloning, termisk cykling, NGS, Sanger-sekventering
Frekvens 50-60 Hz
Brugergrænseflade Android-drevet 10 tommer tablet-grænseflade
Watt 900 W
Maks. Rampehastighed 3,4 °C/s
Gradientområde Op til 19 °C
Vægt 30 kg (66 lb.)
Blokkonfigurationer Dobbeltblokke (1 x 96-brønd og 1 x 384-brønd)