Få mere at vide
Alpha-Cyano-Alpha,Beta-diethylvaleric Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cyano-alpha,beta-diethylvaleric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 854879-12-2 |
| Molekylær formel | C12H21NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Cyano-2,3-diethylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO2/c1-5-10(6-2)12(7-3,9-13)11(14)15-8-4/h10H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(C(CC)(C#N)C(CC)CC)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-cyano-2,3-diethylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.3 |
| Formel vægt | 211.16 |