Få mere at vide
alfa-Cyano-4-hydroxykanelsyre, Ultrapure MALDI Matrix, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410777
Skift visning
Mængde:
5 x 10 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410777 5 x 10 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 15410777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67635.!K
 Begrænset vare
På lager
Til brug som en matrix i MALDI massespektrometri analyse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
Navn note Ultrapure MALDI-matrixen
CAS 28166-41-8
Smeltepunkt 250 °C til 253 °C
Farve Gul
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C10H7NO3
MDL nummer MFCD00004204
Mængde 5 x 10 mg
Beilstein 3271427
Synonym alpha-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-3-4-hydroxyphe-nyl acrylic acid, 2z-2-cyano-3-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
InChI nøgle AFVLVVWMAFSXCK-YVMONPNESA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C=C(C#N)C(=O)O)O
IUPAC navn (Z)-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 189.17
PubChem CID 9794103
Formel vægt 189.17
Fysisk form Pulver