Få mere at vide
Alfa-cyano-4-hydroxycinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30355176
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30355176 2.5 g 2.5g
30352556 5 g -
30354547 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3813482.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28166-41-8
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Synonym 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, 4-Hydroxy-alpha-cyanocinnamic Acid, NSC 173138, alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
IUPAC navn (E)-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enosyre
SMIL OC(=O)C(=Cc1ccc(O)cc1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Formel vægt 189.0426