Få mere at vide
Alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid, TRC
Artikelnummer. 30354547
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30354547 1 g -
30352556 5 g -
30355176 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3813481G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28166-41-8
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Synonym 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, 4-Hydroxy-alpha-cyanocinnamic Acid, NSC 173138, alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
IUPAC navn (E)-2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMIL OC(=O)C(=Cc1ccc(O)cc1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Formel vægt 189.0426