Få mere at vide
Alpha-Cortolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cortolone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,17-18,22-23,25-26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 366.2406 |