missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-Cortol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cortol |
| CAS | 516-38-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H36O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, (3α,5β,11β,20S)-, 5β-Pregnane-3α,11β,17,20α,21-pentol (7CI,8CI), (3α,5β,11β,20S)-Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, 20α-Cortol, 3α,11β,17,20α,21-Pentahydroxypregnane, Cortol, NSC 60459, α-Cortol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-18,22-26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@@H](O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11,17-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.51 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?