missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-cis-Bergamotene, TRC

Artikelnummer. 30337108
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337108 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3184501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-cis-alpha-Bergamotene
CAS 18252-46-5
Molekylær formel C15 H24
Mængde 1 mg
Synonym alpha-cis-Bergamotene, (±)-cis-alpha-Bergamotene, Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (1R,5R,6R)-rel-, 2-Norpinene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, cis- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)-, (1R,5R,6R)-rel
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-11(2)6-5-9-15(4)13-8-7-12(3)14(15)10-13/h6-7,13-14H,5,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,15-/m0/s1
SMIL CC(=CCC[C@@]1(C)[C@H]2CC=C(C)[C@@H]1C2)C
IUPAC navn (1S,5S,6S)-4,6-dimethyl-6-(4-methylpent-3-enyl)bicyclo[3.1.1]hept-3-ene
Molekylvægt (g/mol) 204.351
Formel vægt 204.188
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.