Få mere at vide
Alpha-Cholestane, TRC
Artikelnummer. 30011912
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011912 50 mg
17987694 100 mg
17909444 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43170050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 481-21-0
Molekylær formel C27 H48
Molekylvægt (g/mol) 372.67
Synonym 5α-Cholestane (6CI,8CI), (5α)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, 28,29,30-Trinorlanostane, Cholestane, NSC 224419, α-Cholestane
IUPAC navn (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]fenanthren
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5alpha-Cholestane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 372.3756
Procent renhed >95%