Få mere at vide
Alpha-Cholestane-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Cholestane-d4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2 |
| Formel vægt | 376.401 |