missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Cholestane-d4, TRC

Artikelnummer. 30363030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363030 50 mg
30361575 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30363030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43170250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 205529-74-4
Molekylær formel C27 D4 H44
Molekylvægt (g/mol) 376.695
Synonym 5α-Cholestane-2,2,4,4-D4, (5α)-Cholestane-2,2,4,4-d4, α-Cholestane-d4
IUPAC navn (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
SMIL [2H]C1([2H])CC([2H])([2H])[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Cholestane-d4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2
Formel vægt 376.401
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.