missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
alfa-klorfenylacetylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Chlorophenylacetyl Chloride |
| CAS | 2912-62-1 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Chlorophenyl-acetyl Chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl Chloride, Chlorophenylacetyl Chloride, Phenyl(chloro)acetyl Chloride, α-Chloro-α-phenylacetyl Chloride, α-Chlorobenzeneacetyl Chloride, α-Chlorophenylacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMIL | ClC(C(=O)Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-klor-2-fenylacetylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.039 |
| Formel vægt | 187.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?