Få mere at vide
Alpha-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,8,10-11H,5H2 |
| Formel vægt | 172.0291 |