missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzyl Alcohol, TRC

Artikelnummer. 30349142
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349142 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3710451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzyl Alcohol
CAS 13692-14-3
Molekylær formel C8H7Cl3O
Mængde 1 g
Synonym 2,4-Dichloro-α-(chloromethyl)benzyl Alcohol, 2,4-Dichloro-α-chloromethylbenzenemethanol, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,8,12H,4H2
SMIL ClC1=CC(Cl)=C(C(O)CCl)C=C1
IUPAC navn 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 225.5
Formel vægt 223.96
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.