Få mere at vide
Alpha-Chloroethyl Chloroformate, TRC
Artikelnummer. 30011875
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30011875 10 g
1 options
Artikelnummer. 30011875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36606010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50893-53-3
Molekylær formel C3H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.97
Synonym 1-Chlorocarbonyloxy-1-chloroethane, 1-Chloroethyl Carbonochloridate, 1-Chloroethyl Chloroformate, Chloroformic Acid 1-Chloroethyl Ester, alpha-Chloroethoxycarbonyl Chloride
IUPAC navn 1-chloroethyl carbonochloridate
SMIL CC(Cl)OC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Chloroethyl Chloroformate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
Formel vægt 141.9588