Få mere at vide
alpha-Chlorocinnamaldehyde, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495173 5 g Glass bottle 5g
10288853 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10495173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18365-42-9
Molekylær formel C9H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 166.61
MDL nummer MFCD00077440
InChI nøgle SARRRAKOHPKFBW-TWGQIWQCSA-N
Synonym alpha-chlorocinnamaldehyde, 2-chloro-3-phenylacrylaldehyde, 2-propenal, 2-chloro-3-phenyl, 2-chloro-3-phenyl-2-propenal, cinnamaldehyde, alpha-chloro, .alpha.-chlorocinnamaldehyde, 2z-2-chloro-3-phenylprop-2-enal, z-2-chloro-3-phenyl-2-propenal, a-chlorocinnamaldehyde, cinnamaldehyde, alpha-chloro-, z
PubChem CID 5899053
IUPAC navn (Z)-2-chloro-3-phenylprop-2-enal
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-chlorocinnamaldehyde
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Farve Brown
Kogepunkt 107°C to 108°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CH=C(Cl)CHO
Brydningsindeks 1.6390 to 1.641
Mængde 5 g
Formel vægt 166.61
Procent renhed 90+%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Chlorocinnamaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.