Få mere at vide
Alpha-Chlorobenzyl 4-Fluorophenyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Chlorobenzyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClFO/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)14(17)11-6-8-12(16)9-7-11/h1-9,13H |
| Formel vægt | 248.0404 |