missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Chlordane, TRC

Artikelnummer. 30354979
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354979 10 mg
30363542 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC32703510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5103-71-9
Molekylær formel C10 H6 Cl8
Molekylvægt (g/mol) 409.78
Synonym 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-, (1α,2α,3aα,4β,7β,7aα)-, 4,7-Methanoindan, 1α,2α,4β,5,6,7β,8,8-octachloro-3aα,4,7,7aα-tetrahydro- (8CI), rel-(1R,2S,3aS,4S,7R,7aS)-1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene, (±)-cis-Chlordane, Chlordan, cis-, cis-1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methanoindan, cis-Chlordan, cis-Chlordane, cis-α-Chlordane, α-Chlordan, α-Chlordane
IUPAC navn 1,3,4,7,8,9,10,10-octachlorotricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene
SMIL Cl[C@H]1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cis-Chlordane (Alpha Isomer)
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1
Formel vægt 405.7978
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.