Få mere at vide
alfa-Chloralose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443140 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11443140 10 g
1 options
Artikelnummer. 11443140 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210045910
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Bruges som bedøvelsesmiddel til forsøgsdyr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Chloralose
CAS 15879-93-3
Mængde 10 g
Molekylær formel C8H11Cl3O6
MDL nummer MFCD00005542
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
InChI nøgle OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
SMIL OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichlormethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 309.52
PubChem CID 7057995
Formel vægt 309.53