Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alfa-chloralose, 98+%, beta-anomer ca. 20%
Beskrivelse
Det er blevet brugt bredt som et dyrebedøvelsesmiddel i laboratoriemiljøet. alfa-chloralose er et ægte bedøvelsesmiddel eller et immobiliserende middel med beroligende-hypnotiske egenskaber har vigtige implikationer. Canadagæs (Branta canadensis) og blågæs (Chen caerulescens) blev fanget med alfa-chloralose, et oralt hypnotikum indgivet på lokkemad. Vilde kalkuner (Meleagris gallopavo) blev fanget med alfa-chloralose, et oralt bedøvelsesmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er blevet anvendt i vid udstrækning som et dyrebedøvelsesmiddel i laboratoriemiljøet. alfa-chloralose er et ægte bedøvelsesmiddel eller et immobiliserende middel med beroligende-hypnotiske egenskaber har vigtige implikationer. Canadagæs (Branta canaden
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Chloralose |
| Smeltepunkt | 180 °C til 184 °C |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | beta-anomer≈ 15 % |
| Beilstein | 85418 |
| Merck Index | 14,2072 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichlormethyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol |
| Formel vægt | 309.53 |
| Procent renhed | ≥98% |