Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alpha-Chloralose, 98+%, beta anomer ca 20%
Artikelnummer. 11480393
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480393 25 g 25g
11490393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480393 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
Det er blevet brugt bredt som et dyrebedøvelsesmiddel i laboratoriemiljøet. alfa-chloralose er et ægte bedøvelsesmiddel eller et immobiliserende middel med beroligende-hypnotiske egenskaber har vigtige implikationer. Canadagæs (Branta canadensis) og blågæs (Chen caerulescens) blev fanget med alfa-chloralose, et oralt hypnotikum indgivet på lokkemad. Vilde kalkuner (Meleagris gallopavo) blev fanget med alfa-chloralose, et oralt bedøvelsesmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er blevet anvendt i vid udstrækning som et dyrebedøvelsesmiddel i laboratoriemiljøet. alfa-chloralose er et ægte bedøvelsesmiddel eller et immobiliserende middel med beroligende-hypnotiske egenskaber har vigtige implikationer. Canadagæs (Branta canaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15879-93-3
Molekylær formel C8H11Cl3O6
Molekylvægt (g/mol) 309.52
MDL nummer MFCD00005542
InChI nøgle OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonym a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
SMIL OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Chloralose
Smeltepunkt 180°C to 184°C
Navn note beta anomer ≈ 15%
Mængde 25 g
Beilstein 85418
Merck Index 14,2072
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichlormethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol
Formel vægt 309.53
Procent renhed ≥98%