Få mere at vide
Alpha-Carotene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-alpha-Carotene |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+ |
| Formel vægt | 536.4382 |