Få mere at vide
alpha-Carboline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | a-Carboline |
| CAS | 244-76-8 |
| Molekylær formel | C11 H8 N2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-12-11(9)13-10/h1-7H,(H,12,13) |
| SMIL | c1ccc2c(c1)[nH]c3ncccc23 |
| IUPAC navn | 9H-pyrido[2,3-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0687 |