Få mere at vide
Alpha-Carboline-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Carboline-15N2 |
| CAS | 1189983-12-7 |
| Molekylær formel | C11H815N2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2, 1,9-Diazafluorene-15N2, 1-Azacarbazole-15N2, 9H-1,9-Diazafluorene-15N2, NSC 67064-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-12-11(9)13-10/h1-7H,(H,12,13)/i12+1,13+1 |
| SMIL | c1ccc2c(c1)[15nH]c3[15n]cccc23 |
| IUPAC navn | 9H-(115N)pyridino[2,3-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.18 |