missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Carboline-15N2 N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30351990
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351990 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17660710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Carboline-15N2 N-Oxide
CAS 1189496-03-4
Molekylær formel C11H815N2O
Mængde 10 mg
Synonym 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 N-Oxide, 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C11H8N2O/c14-13-7-3-5-9-8-4-1-2-6-10(8)12-11(9)13/h1-7,12H/i12+1,13+1
SMIL O=[15n]1cccc2c3ccccc3[15nH]c12
IUPAC navn 9H-(1^{15}N)pyridino[2,3-b]indole 1-oxide
Molekylvægt (g/mol) 186.18
Formel vægt 186.0577
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.