Få mere at vide
Alpha-Carboline-15N2 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Carboline-15N2 N-Oxide |
| CAS | 1189496-03-4 |
| Molekylær formel | C11H815N2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 N-Oxide, 9H-Pyrido[2,3-b]indole-15N2 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O/c14-13-7-3-5-9-8-4-1-2-6-10(8)12-11(9)13/h1-7,12H/i12+1,13+1 |
| SMIL | O=[15n]1cccc2c3ccccc3[15nH]c12 |
| IUPAC navn | 9H-(1^{15}N)pyridino[2,3-b]indole 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.18 |
| Formel vægt | 186.0577 |