Få mere at vide
Invitrogen™ Alfa-bungarotoksin konjugater
Artikelnummer. 11564147
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 405
Biotin-XX
Tetramethylrhodamin
Umærket
Pakningsstørrelse:
1mg
500µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof unitSize
11564147 Alexa Fluor™ 594 500µg
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 -
11554147 Alexa Fluor™ 488 500µg
11554187 Alexa Fluor™ 555 500µg
11544187 Alexa Fluor™ 647 500µg
11534147 Biotin-XX 500µg
11500756 Tetramethylrhodamin 500µg
10729564 Umærket 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11564147 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B13423
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor .
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alpha-bungarotoxin, et 74-aminosyre peptid udvundet fra Bungarus multicinctus-gift, binder med høj affinitet til alfa-underenheden af den nikotiniske acetylcholinreceptor (AChR) i neuromuskulære forbindelser.
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alpha-bungarotoxin, et 74-aminosyre peptid udvundet fra Bungarus multicinctus-gift, binder med høj affinitet til alfa-underenheden af den nikotiniske acetylcholinreceptor (AChR) i neuromuskulære forbindelser. Vores lyse og fotostabile Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoksin er et fremragende valg af probe til visualisering af denne receptor.
Fluorescerende alfa-bungarotoxin-konjugater kan bruges til at lette identifikation af nikotiniske AChR'er og lokalisering af neuromuskulære forbindelser. Konjugeret alfa-bungarotoksin er blevet brugt i en række anvendelser, herunder immunofluorescens (IF), immunohistokemi (IHC) og flowcytometri (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Konjugeret
Mængde 500μ g
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (– 5° til– 30 °C) og beskyt mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 594
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Protein undertype Andre proteiner
Excitation/Emission 590/617 nm
Produktlinje Alexa Fluor
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-bungarotoxin, Alexa Fluor 594 conjugate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P330-Skyl munden.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: a-bungarotoxin