Få mere at vide
Invitrogen™ Alfa-bungarotoksin konjugater
Beskrivelse
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alpha-bungarotoxin, et 74-aminosyre peptid udvundet fra Bungarus multicinctus-gift, binder med høj affinitet til alfa-underenheden af den nikotiniske acetylcholinreceptor (AChR) i neuromuskulære forbindelser.
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alpha-bungarotoxin, et 74-aminosyre peptid udvundet fra Bungarus multicinctus-gift, binder med høj affinitet til alfa-underenheden af den nikotiniske acetylcholinreceptor (AChR) i neuromuskulære forbindelser. Vores lyse og fotostabile Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoksin er et fremragende valg af probe til visualisering af denne receptor.
Fluorescerende alfa-bungarotoxin-konjugater kan bruges til at lette identifikation af nikotiniske AChR'er og lokalisering af neuromuskulære forbindelser. Konjugeret alfa-bungarotoksin er blevet brugt i en række anvendelser, herunder immunofluorescens (IF), immunohistokemi (IHC) og flowcytometri (FC).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Konjugeret |
| Mængde | 500μ g |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (– 5° til– 30 °C) og beskyt mod lys. |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor™ 555 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Protein undertype | Andre proteiner |
| Excitation/Emission | 555/565 nm |
| Produktlinje | Alexa Fluor |