Få mere at vide
Invitrogen™ Alfa-bungarotoksin konjugater
Artikelnummer. 11544187
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 405
Biotin-XX
Tetramethylrhodamin
Umærket
Pakningsstørrelse:
1mg
500µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
11544187 Alexa Fluor™ 647 500µg
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 -
11554147 Alexa Fluor™ 488 500µg
11554187 Alexa Fluor™ 555 500µg
11564147 Alexa Fluor™ 594 500µg
11534147 Biotin-XX 500µg
11500756 Tetramethylrhodamin 500µg
10729564 Umærket 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11544187 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B35450
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor .
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alpha-bungarotoxin, et 74-aminosyre peptid udvundet fra Bungarus multicinctus-gift, binder med høj affinitet til alfa-underenheden af den nikotiniske acetylcholinreceptor (AChR) i neuromuskulære forbindelser.
Thermo Fisher Scientific tilbyder et bredt udvalg af Invitrogen alfa-bungarotoksin-konjugater, herunder Alexa Fluor Plus-konjugater Alexa Fluor . Alpha-bungarotoxin, et 74-aminosyre peptid udvundet fra Bungarus multicinctus-gift, binder med høj affinitet til alfa-underenheden af den nikotiniske acetylcholinreceptor (AChR) i neuromuskulære forbindelser. Vores lyse og fotostabile Alexa Fluor 555 alfa-bungarotoksin er et fremragende valg af probe til visualisering af denne receptor.
Fluorescerende alfa-bungarotoxin-konjugater kan bruges til at lette identifikation af nikotiniske AChR'er og lokalisering af neuromuskulære forbindelser. Konjugeret alfa-bungarotoksin er blevet brugt i en række anvendelser, herunder immunofluorescens (IF), immunohistokemi (IHC) og flowcytometri (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Konjugeret
Mængde 500μ g
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (– 5° til– 30 °C) og beskyt mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 647
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Protein undertype Andre proteiner
Excitation/Emission 660/668 nm
Produktlinje Alexa Fluor