Få mere at vide
alpha-Bromovalerophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Bromovalerophenone |
| CAS | 49851-31-2 |
| Molekylær formel | C11 H13 Br O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-phenylpentan-1-one, 2-Bromovalerophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-6-10(12)11(13)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(Br)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-phenylpentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.12 |
| Formel vægt | 240.015 |