Få mere at vide
Alpha-Bromopropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Bromopropiophenone |
| CAS | 2114-00-3 |
| Molekylær formel | C9H9BrO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, 1-Benzoyl-1-bromoethane, 1-Bromoethyl Phenyl Ketone, 2-Bromo-1-phenyl-1-propanone, dl-alpha-Bromopropiophenone, NSC 89689 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3 |
| SMIL | CC(Br)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vægt | 211.9837 |