Få mere at vide
alfa-bromocinnamaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11482337
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482337 100 g 100g
11472337 25 g 25g
11492337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14230.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5443-49-2 | C9H7BrO | 211,058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5443-49-2
Molekylær formel C9H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 211.058
MDL nummer MFCD00006965
InChI nøgle WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Synonym alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
PubChem CID 5369403
IUPAC navn (Z)-2-brom-3-phenylprop-2-enal
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Bromocinnamaldehyde
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Mængde 100 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 211.06
Procent renhed 98%