Få mere at vide
Alfa-bromo-gamma-butyrolacton, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Bromo-gamma-butyrolactone |
| CAS | 5061-21-2 |
| Molekylær formel | C4 H5 Br O2 |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2 |
| SMIL | BrC1CCOC1=O |
| IUPAC navn | 3-bromooxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.99 |
| Formel vægt | 163.9473 |