Få mere at vide
Alfa-bromo-gamma-butyrolacton, TRC
Artikelnummer. 30331535
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30331535 10 g
1 options
Artikelnummer. 30331535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68207010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
CAS 5061-21-2
Molekylær formel C4 H5 Br O2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
SMIL BrC1CCOC1=O
IUPAC navn 3-bromooxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 164.99
Formel vægt 163.9473